Learn More
4,4,4-Trifluorbutylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975181 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 GR
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11975181 5 g Glasflasche 5 Gramm
11965181 1 g Glasflasche 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11975181 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 432590050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 819-46-5 | C4H8F3N | 127.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 819-46-5
Summenformel C4H8F3N
Molekulargewicht (g/mol) 127.11
InChI-Schlüssel LAXWLCVPJLBABV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 136645
IUPAC-Name 4,4,4-Trifluorobutan-1-Amin
SMILES C(CC(F)(F)F)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4, 4-Trifluorobutylamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Siedepunkt 90°C to 94°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 4,4,4-trifluorobutylamine, 4,4,4-trifluorobutyl-1-amine, 1-butanamine,4,4,4-trifluoro, cf3ch2ch2ch2nh2, 1-butanamine, 4,4,4-trifluoro, 4,4,4-trifluoro-butylamine, 4,4,4-trifluorobutyl-amine, 4,4,4-trifluoro-1-butanamine, 1,1,1-trifluorobutane-4-amine, 1-amino-4,4,4-trifluorobutane
Formelmasse 127.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4,4-Trifluorobutylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.