Learn More
4,4,4-Trifluorbutansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489727 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11489727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22186.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 406-93-9 | C4H5F3O2 | 142.077 g/mol
4,4,4-Trifluorobutyric acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4,4-Trifluorbutyrinsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der bzw. das in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 406-93-9
Summenformel C4H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.077
MDL-Nummer MFCD00077604
InChI-Schlüssel WTUCTMYLCMVYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,4-trifluorobutyric acid, 4,4,4-trifluoro-butyric acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro, zlchem 266, acmc-1ai6e, 4,4,4-trifluorobutyricacid, trifluoropropylcarboxylic acid, 4,4,4 trifluorobutyric acid, ksc237i6h, 3-trifluoromethylpropionic acid
PubChem CID 2777085
IUPAC-Name 4,4,4-Trifluorbutansäure
SMILES C(CC(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4,4-Trifluorobutyric acid
Schmelzpunkt 29°C to 32°C
Siedepunkt 166°C to 167°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 142.08
Reinheit (%) 97%