Learn More
4,4,4-Trifluorrotatonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15469049 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15469049 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16870.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 406-86-0 | C4H2F3N | 121.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4,4-Trifluorocrotononitrile
CAS 406-86-0
Siedepunkt 84°C to 85°C
Summenformel C4H2F3N
MDL-Nummer MFCD00190645
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 6381034
Synonym 4,4,4-trifluorocrotononitrile, 4,4,4-trifluorocrotonitrile, 2e-4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile, 3-trifluoromethylacrylonitrile, 4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile, 4,4,4-trifluoro-2-butenenitrile, trifluorocrotononitrile, ka, a`\d`dadadtarjfppp, e-4,4,4-trifluoro-2-butenenitrile, e-4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile
InChI-Schlüssel LHWSEFCIRYVTLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C=CC#N
IUPAC-Name (E)-4,4,4-Trifluorobut-2-ennitril
Molekulargewicht (g/mol) 121.06
PubChem CID 5708782
Formelmasse 121.06
Reinheit (%) 96%