Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylpiperid-4-yl)-1,3,2-dioxaborolan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11986341 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11986341
Marke: Thermo Scientific Acros 431210010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylpiperid-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
CAS 1264198-72-2
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 25.0°C to 27.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H24BNO2
MDL-Nummer MFCD11506064
Menge 1 g
Synonym 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine, 1-methylpiperidine-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl piperidine
InChI-Schlüssel IMLCYAZBMGOKQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCC(CC1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC-Name 1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine
Molekulargewicht (g/mol) 225.14
PubChem CID 45790007
Formelmasse 225.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff oder Flüssigkeit mit geringem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylpiperid-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.