Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2 -(2 -methyl-3 -furyl)-1,3,2 -dioxaborolan, 90 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 15279736 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15279736 1 g 1 Gramm
15259746 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15279736 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451520010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 864776-02-3 | C11H17BO3 | 208.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 864776-02-3
Summenformel C11H17BO3
Molekulargewicht (g/mol) 208.06
MDL-Nummer MFCD09879905
InChI-Schlüssel JMLBPHNESOKSEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methylfuran-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methylfuran-3-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-3-furanyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane,4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-3-furanyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-3-furyl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18438, 2-2-methylfur-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl 3-furyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-hydroxy-2,3-dimethylbutan-2-yl hydrogen 2-methylfuran-3-yl boronate
PubChem CID 24229547
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methylfuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolan
SMILES CC1=C(C=CO1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 89% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 208.06
Reinheit (%) 90%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane, 90%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.