Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2-(phenoxymethyl)-phenyl]-1,3,2-dioxaborolan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10624595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10624595 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10423024 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10624595 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC58539CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 912569-55-2
Summenformel C19H23BO3
Molekulargewicht (g/mol) 310.20
MDL-Nummer MFCD09064986
InChI-Schlüssel DTPMFYHICLWUGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 24229585
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2-(Phenoxymethyl)Phenyl]-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1COC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 310.2
Reinheit (%) 97%