Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolan, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10728835
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10728835 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10002214 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10728835 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC63639CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 912569-68-7
Summenformel C19H23BO3
Molekulargewicht (g/mol) 310.20
MDL-Nummer MFCD09065022
InChI-Schlüssel AFDZGEOQKHIWKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 24229702
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(Phenoxymethyl)Phenyl]-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(COC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 310.2
Reinheit (%) 97%