Learn More
4-(4,6-Dichloro-2 -pyrimidinyl)Morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15490528
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490528 250 mg 250 Milligramm
15480528 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490528 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54171.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10397-13-4
Summenformel C8H9Cl2N3O
Molekulargewicht (g/mol) 234.08
MDL-Nummer MFCD05022359
InChI-Schlüssel OXCOCPRVQUEIOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,6-dichloropyrimidin-2-yl morpholine, 4-4,6-dichloro-pyrimidin-2-yl-morpholine, 4-4,6-dichloro-2-pyrimidyl morpholine, 2-morpholino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-morpholinopyrimidine, 2-4-morpholino-4,6-dichloropyrimidine, morpholine,4-4,6-dichloro-2-pyrimidinyl, morpholine, 4-4,6-dichloro-2-pyrimidinyl, 4-4,6-dichloro-2-pyrimidinyl morpholine, pubchem21502
PubChem CID 2772068
IUPAC-Name 4-(4,6-Dichlorpyrimidin-2-yl)morpholin
SMILES ClC1=CC(Cl)=NC(=N1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4,6-Dichloro-2-pyrimidinyl)morpholine
Menge 250 mg
Formelmasse 234.08
Reinheit (%) 97%