Learn More
4-(4,6-Dimethoxy-s-triazin-2-yl)-4-methylmorpholiniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30373316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373316 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373316 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46124550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4,6-Dimethoxy-s-triazin-2-yl)-4-methyl-morpholinium Chloride
CAS 3945-69-5
Summenformel C10 H17 N4 O3 . Cl
Menge 50 g
Synonym 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium Chloride, DMTMM
InChI-Formel InChI=1S/C10H17N4O3.ClH/c1-14(4-6-17-7-5-14)8-11-9(15-2)13-10(12-8)16-3;/h4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].COc1nc(OC)nc(n1)[N+]2(C)CCOCC2
IUPAC-Name 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-Triazin-2-yl)-4-Methylmorpholin-4-ium;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 276.72
Formelmasse 276.0989