Learn More
4-(4,6-Dimethoxy-s-triazin-2-yl)-4-methylmorpholiniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30370518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30370518 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370518 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD461245100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4,6-Dimethoxy-s-triazin-2-yl)-4-methyl-morpholinium Chloride
CAS 3945-69-5
Summenformel C10 H17 N4 O3 . Cl
Menge 100 g
Synonym 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium Chloride, DMTMM
InChI-Formel InChI=1S/C10H17N4O3.ClH/c1-14(4-6-17-7-5-14)8-11-9(15-2)13-10(12-8)16-3;/h4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].COc1nc(OC)nc(n1)[N+]2(C)CCOCC2
IUPAC-Name 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-Triazin-2-yl)-4-Methylmorpholin-4-ium;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 276.72
Formelmasse 276.0989