Learn More
4-[4-(6-Fluor-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutansäure, TRC
Artikelnummer. 30401151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30401151 1 g 1 Gramm
30393138 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401151 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF0564501G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutanoic Acid
CAS 1017384-80-3
Summenformel C16 H17 F N2 O4
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H17FN2O4/c17-11-1-2-12-13(9-11)23-18-16(12)10-5-7-19(8-6-10)14(20)3-4-15(21)22/h1-2,9-10H,3-8H2,(H,21,22)
SMILES OC(=O)CCC(=O)N1CCC(CC1)c2noc3cc(F)ccc23
IUPAC-Name 4-[4-(6-Fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 320.316
Formelmasse 320.117