Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-(4-Anilinphenylazo)benzolsulfonsäurenatriumsalz, geeignet als Indikator
Artikelnummer. 10006722 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10006722 25 g 25 Gramm
10015490 100 g 100 Gramm
10552764 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10006722 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 401260250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 554-73-4 | C18H14N3NaO3S | 375.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-73-4
Summenformel C18H14N3NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 375.38
MDL-Nummer MFCD00038130
InChI-Schlüssel MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
Synonym orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv
PubChem CID 23668839
IUPAC-Name Natrium;4-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzensulfonat
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
Farbe Ocker bis Orange
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 9955
Formelmasse 375.38
Güte Extrarein
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.