Learn More
4,4'-Azodianilin 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10762202 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10762202 5 g Glasflasche 5 Gramm
10279400 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10762202 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 401580050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 538-41-0 | C12H12N4 | 212.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-41-0
Summenformel C12H12N4
Molekulargewicht (g/mol) 212.26
MDL-Nummer MFCD00041892
InChI-Schlüssel KQIKKETXZQDHGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-azodianiline, p-azoaniline, p-diaminoazobenzene, 4,4'-diaminoazobenzene, azodianiline, p'-amino-p-aminoazobenzene, 4,4'-azobisbenzenamine, benzenamine, 4,4'-azobis, 4,4-azodianiline, 4,4'-diazenediylbisaniline
PubChem CID 10855
IUPAC-Name 4-[(4-Aminophenyl)Diazenyl]Anilin
SMILES NC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Azodianiline
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 245°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 2979
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,very soluble in benzene and chloroform
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Azodianiline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.