Learn More
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon, TRC
Artikelnummer. 30331122
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331122 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30331122 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4002982.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
CAS 90-94-8
Summenformel C17 H20 N2 O
Menge 2.5 g
Synonym Benzophenone, 4,4'-bis(dimethylamino)- (6CI,8CI), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone, 4,4'-Bis(N,N-dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Tetramethyldiaminobenzophenone, Bis(4-dimethylaminophenyl) ketone, Bis[p-(N,N-dimethylamino)phenyl] ketone, DABP, Di(p-dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminobenzophenone, NSC 9602, Nisso Cure MABP, S 112, S 112 (ketone), p,p'-Bis(dimethylamino)benzophenone, p,p'-Tetramethyldiaminobenzophenone
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)C
IUPAC-Name Bis[4-(Dimethylamino)phenyl]methanon
Molekulargewicht (g/mol) 268.35
Formelmasse 268.1576