Learn More
4-(-Bromo--thiazol--yl)morpholin,4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholin, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10758655
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10758655 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10295574 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10758655
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC62810DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1017781-60-0
Summenformel C7H9BrN2OS
Molekulargewicht (g/mol) 249.126
MDL-Nummer MFCD09607696
InChI-Schlüssel XPFAGXZWVZAYCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromothiazol-2-yl morpholine, 4-4-bromo-1,3-thiazol-2-yl morpholine, morpholine, 4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-4-bromo-thiazol-2-yl-morpholine, acmc-2097ww, 4-bromo-2-morpholinothiazole, morpholine,4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-bromo-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole
PubChem CID 43811042
IUPAC-Name 4-(4-Brom-1,3-thiazol-2-yl)morpholin
SMILES C1COCCN1C2=NC(=CS2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Bromo-1, 3-thiazol-2-yl)morpholine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 249.13
Reinheit (%) 97%