Learn More
4-(-Bromo--thiazol--yl)morpholin,4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholin, 97 %, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(4-Bromo-1, 3-thiazol-2-yl)morpholine |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 249.13 |
| Reinheit (%) | 97% |