Learn More
4-(4-Brom-1H-Pyrazol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10341370
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10341370 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10341370 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00328DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
CAS 681441-17-8
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C9H8BrN3
MDL-Nummer MFCD08436686
Menge 1 g
Synonym 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-4-bromopyrazol-1-yl aniline, 4-4-bromopyrazolyl phenylamine
InChI-Schlüssel HCCGFLDVFPCSOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(C=C1)N1C=C(Br)C=N1
IUPAC-Name 4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Molekulargewicht (g/mol) 238.09
PubChem CID 19576898
Formelmasse 238.09