Learn More
4-(4-Brom-1H-Pyrazol-1-yl)benzolsulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10775622
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10775622 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10775622 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00327DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS 1174064-62-0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H6BrClN2O2S
Menge 1 g
Synonym 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromopyrazol-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl-benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride
InChI-Schlüssel LRYXAJMNOSSJDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C=C(C=N2)Br)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name 4-(4-brompyrazol-1-yl)benzolsulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 321.573
PubChem CID 45594324
Formelmasse 321.58