Learn More
4-(4 -Bromphenoxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464317
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15464317 1 g 1 Gramm
15474317 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31702.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 69240-56-8 | C13H9BrO2 | 277.117 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69240-56-8
Summenformel C13H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 277.117
MDL-Nummer MFCD08276811
InChI-Schlüssel WMDDJOBNAOVSLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromophenoxy benzaldehyde, 4-4-bromo-phenoxy benzaldehyde, 4-4-bromo-phenoxy-benzaldehyde, acmc-20amwk
PubChem CID 10636240
IUPAC-Name 4-(4-Bromphenoxy)benzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)OC2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Schmelzpunkt 69°C to 73°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3077
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 277.12
Reinheit (%) 97%