Learn More
4-(4'-Bromphenyl)-4-hydroxypiperidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine |
| CAS | 57988-58-6 |
| Summenformel | C11H14BrNO |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 4-(4-Bromophenyl)-4-piperidinol, 4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(p-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-4-(4-bromophenyl)piperidine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H14BrNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2 |
| SMILES | OC1(CCNCC1)c2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC-Name | 4-(4-Bromphenyl)piperidin-4-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 256.14 |
| Formelmasse | 255.0259 |