Learn More
4-(4-Bromphenyl)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15404177 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15404177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31581.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Bromophenyl)imidazole
CAS 13569-96-5
Schmelzpunkt 138°C to 142°C
Summenformel C9H7BrN2
MDL-Nummer MFCD03312935
Menge 5 g
Synonym 4-4-bromophenyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 5-4-bromophenyl, 5-4-bromophenyl-1h-imidazole, 4-4-bromophenyl-3h-imidazole, cyp144a1 ligand, 4, 4-4-bromophenyl imidazole, 5-4-bromophenyl-3h-imidazole, 1h-imidazole,5-4-bromophenyl, 4-4-bromo-phenyl-1h-imidazole
InChI-Schlüssel YLIOAWKNPLJMID-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN=CN2)Br
IUPAC-Name 5-(4-Bromphenyl)-1H-Imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 223.073
PubChem CID 818595
Formelmasse 223.07
Reinheit (%) 97%