Learn More
4-(4-Bromphenylcarbamoyl)benzolboronsäure, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15420446
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15420446
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53174.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874287-99-7
Summenformel C13H11BBrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 319.949
MDL-Nummer MFCD09027201
InChI-Schlüssel FBTLHSKBTDKVGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromophenyl 4-boronobenzamide, 4-4-bromophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-4-bromophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-4-bromophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-4-bromophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-4-4-bromophenyl amino carbonyl phenyl, acmc-209qlo, n4-bromophenyl 4-boronobenzamide, 4-4-bromophenyl amino carbonyl phenylboronic acid
PubChem CID 44119160
IUPAC-Name [4-[(4-Bromphenyl)carbamoyl]phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)Br)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Bromophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 268°C to 275°C
Menge 250 mg
Formelmasse 319.95
Reinheit (%) 98%