missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(4-Chloro-2-methylphenoxy-d3)butyric Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy-d3)butyric Acid |
| CAS | 1219803-42-5 |
| Summenformel | C11 D3 H10 Cl O3 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy-d3)butyric Acid, MCPB D3 (ring D3), 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butanoic Acid (ring D3), 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy-3,5,6-d3)butanoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C11H13ClO3/c1-8-7-9(12)4-5-10(8)15-6-2-3-11(13)14/h4-5,7 H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)/i4D,5 D,7 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(OCCCC(=O)O)c(C)c([2 H])c1Cl |
| IUPAC-Name | 4-(4-chloro-2,3,5-trideuterio-6-methylphenoxy)butanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 231.6906 |
| Formelmasse | 231.0742 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur