Learn More
4-(4-Chlorbenzyl)phthalazin-1(2H)-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30051966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051966 25 mg 25 Milligramm
17914206 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051966 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0362.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-(4-Chlorbenzyl)phthalazin-1(2H)-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
CAS 53242-88-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-(4-chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H11 Cl N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Azelastine Hydrochloride Imp. D (EP), Azelastine Imp. D (EP), Azelastine USP Related Compound D, Azelastine USP RC D, 4-(4-Chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one, Azelastine Related Compound D, Azelastine Hydrochloride Impurity D, Azelastine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(19)18-17-14/h1-8H,9H2,(H,18,19)
SMILES Clc1ccc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)cc1
IUPAC-Name 4-[(4-Chlorphenyl)methyl]-2H-phthalazin-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 270.71
Menge 25 mg
Formelmasse 270,056 g/mol