Learn More
4-[4-(Chlormethyl)-piperidin]-thieno-[3,2-d]-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10717125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10717125 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10707125 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10717125 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC63824DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 912569-69-8
Summenformel C12H14ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 267.78
MDL-Nummer MFCD09702414
InChI-Schlüssel FWDQRROENFHLAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chloromethyl piperidino thieno 3,2-d pyrimidine, 4-4-chloromethyl piperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloromethyl-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine
PubChem CID 24229710
IUPAC-Name 4-(Chlormethyl)-1-{thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl}piperidin
SMILES ClCC1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[4-(Chloromethyl)piperidino]thieno[3, 2-d]pyrimidine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 267.78
Reinheit (%) 97%