Learn More
4-(4-Chlorphenoxy)piperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499680
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11499680 250 mg 250 Milligramm
11409690 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11499680
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50944.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 97839-99-1 | C11H14ClNO | 211.69 g/mol
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97839-99-1
Summenformel C11H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 211.69
MDL-Nummer MFCD04113544
InChI-Schlüssel VOQMPZXAFLPTMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5199889
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenoxy)piperidin
SMILES ClC1=CC=C(OC2CCNCC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Chlorophenoxy)piperidine
Menge 250 mg
Synonym 4-4-chlorophenoxy piperidine, 4-4-chloro-phenoxy-piperidine, piperidine, 4-4-chlorophenoxy, acmc-20amwb, 4-p-chlorophenoxy piperidine, 4-4-chlorophenyl oxy piperidine, 4-chloro-1-4-piperidyloxy benzene, piperidine,4-4-chlorophenoxy, piperidine, 4-4-chlorophenoxy-, hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 211.69
Reinheit (%) 98%