Learn More
4-(4-Chlorphenyl)-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)butan-2-on, TRC
Artikelnummer. 30365355
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30365355 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30365355 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37791050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Chlorophenyl)-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)butan-2-one
CAS 2518282-86-3
Summenformel C12H12ClN3O
Menge 50 mg
Synonym 4-(4-Chlorophenyl)-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)-2-butanone (ACI
InChI-Formel InChI=1S/C12H12ClN3O/c13-11-4-1-10(2-5-11)3-6-12(17)7-16-8-14-15-9-16/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2
SMILES O=C(CN1C=NN=C1)CCC2=CC=C(Cl)C=C2
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)-1-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)butan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 249.7
Formelmasse 249.07