Learn More
4-(4-Chlorphenyl)-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)butan-2-on, TRC
Artikelnummer. 30357022
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30357022 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357022 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3779105MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Chlorophenyl)-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)butan-2-one
CAS 2518282-86-3
Summenformel C12H12ClN3O
Menge 5 mg
Synonym 4-(4-Chlorophenyl)-1-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)-2-butanone (ACI
InChI-Formel InChI=1S/C12H12ClN3O/c13-11-4-1-10(2-5-11)3-6-12(17)7-16-8-14-15-9-16/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2
SMILES O=C(CN1C=NN=C1)CCC2=CC=C(Cl)C=C2
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)-1-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)butan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 249.7
Formelmasse 249.07