Learn More
4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490093
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490093 5 g 5 Gramm
11480093 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490093 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12137.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39512-49-7 | C11H15Cl2NO | 248.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39512-49-7
Summenformel C11H15Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 248.15
MDL-Nummer MFCD00006001
InChI-Schlüssel PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
PubChem CID 38282
SMILES [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4- (4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
Schmelzpunkt 137°C to 141°C
Menge 5 g
Beilstein 165923
IUPAC-Name Wasserstoff 4-(4-Chlorphenyl)piperidin-4-olchlorid
Formelmasse 211.69
Reinheit (%) 97%