Learn More
4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidin, ≥ 99 %, kristallin, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10319020 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10319020 5 g Glasflasche -
10309020 1 g Glasflasche -
10129793 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10319020 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 296840050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39512-49-7 | C11H15Cl2NO | 248.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39512-49-7
Summenformel C11H15Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 248.15
MDL-Nummer MFCD00006001
InChI-Schlüssel PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
PubChem CID 38282
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)Piperidin-4-ol
SMILES [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
Extinktion (1 w/v% soln. in DMF) (1 cm silica cell), (1 w/v% soln. in DMF) (1 cm silica cell) at 0nm, 0.05 max. at 440nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 139°C to 141°C
Farbe Creme-Weiß bis Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C, 2 hrs, 760mm Hg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 340mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,acetone and dichloromethane
Formelmasse 211.69
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.