missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(4-Chlorphenyl)-4-oxobutansäure (3-(4-Chlorbenzoyl)propionsäure), Mikromol™
Beschreibung
4-(4-Chlorphenyl)-4-oxobutansäure (3-(4-Chlorbenzoyl)propionsäure)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid) |
| CAS | 3984-34-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid) |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H9 Cl O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid, 3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H9ClO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-Name | 4-(4-Chlorphenyl)-4-oxobutansäure |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?