Learn More
4-(4-Chlorphenyl)but-3-en-2-on, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-(4-Chlorophenyl)but-3-en-2-one |
| CAS | 3160-40-5 |
| Summenformel | C10H9OCl |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H9ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h2-7H,1H3/b3-2+ |
| SMILES | CC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-Name | (E)-4-(4-chlorphenyl)aber-3-en-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.63 |
| Formelmasse | 180.0342 |