Learn More
4-[(4-Chlorphenyl)phenylmethyl]-1-piperazinethanol-Dihydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30457584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457584 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457584 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0380.11
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazineethanol Dihydrochloride
CAS 164726-80-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazineethanol Dihydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H23 Cl N2 O . 2 Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Cetirizine Dihydrochloride Imp. G (EP), Cetirizine Imp. G (EP), Cetirizine USP Related Compound G, Cetirizine USP RC G, 2-[4-[(RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethanol Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. G (EP) as Dihydrochloride, 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazine-ethanol Dihydrochloride, 1-Piperazineethanol, 4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, dihydrochloride (9CI), Cetirizine Related Compound G as Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Impurity G as Dihydrochloride, Cetirizine Impurity G as Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C19H23ClN2O.2ClH/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-12-10-21(11-13-22)14-15-23;;/h1-9,19,23H,10-15H2;2*1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-Name 2-[4-[(4-Chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethanol;dihydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 403.77
Menge 10 mg
Formelmasse 402,1032 g/mol