Learn More
4-(4-Chlorphenyl)piperidin-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10566615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10566615 100 g 100 Gramm
10143014 10 g 10 Gramm
10396784 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10566615 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB09284FA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 39512-49-7
Summenformel C11H15Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 248.15
MDL-Nummer MFCD00006001
InChI-Schlüssel PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
PubChem CID 38282
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)Piperidin-4-ol
SMILES [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 100 g
Formelmasse 211.69
Reinheit (%) 97%