Learn More
4-(4-chlorphenyl)pyrimidin-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10723633
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10723633 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10232552 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10723633
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM05717DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 175203-08-4
Summenformel C10H7ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 222.69
MDL-Nummer MFCD00174262
InChI-Schlüssel TWKIWOOKHPWUIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl pyrimidine-2-thiol, 4-4-chlorophenyl-2-pyrimidinethiol, 4-4-chloro-phenyl-pyrimidine-2-thiol, 6-4-chlorophenyl-1h-pyrimidine-2-thione, 2 1h-pyrimidinethione, 4-4-chlorophenyl, maybridge1_004888, 6-4-chlorophenyl pyrimidine-2 1h-thione, 4-4-chlorophenyl-3h-pyrimidine-2-thione
PubChem CID 2735805
IUPAC-Name 6-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrimidin-2-thion
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC(=S)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-2-thiol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 222.7
Reinheit (%) 97%