Learn More
4-[(4-chlorophenyl)thio]thiophen-3-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10364382
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10364382 250 mg 250 Milligramm
10232192 1 g 1 Gramm
10240445 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10364382 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM04905CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 149609-86-9
Summenformel C11H7ClO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 270.745
MDL-Nummer MFCD00052149
InChI-Schlüssel UKDSGGJQRSNTHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl thio thiophene-3-carboxylic acid, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl thio, 4-4-chlorophenyl sulfanyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfanylthiophene-3-carboxylic acid, maybridge3_003733, acmc-20n5rn, 4-4-chlorophenylsulfanyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl thio-3-thiophenecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulphanyl thiophene-3-carboxylic acid
PubChem CID 2778946
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)sulfanylthiophen-3-carbonsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1SC2=CSC=C2C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-3-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 270.76
Reinheit (%) 97%