Learn More
4,4'-Diacetylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15710859 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15710859 1 g Glasflasche 1 Gramm
11984851 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15710859 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305440010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 787-69-9 | C16H14O2 | 238.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 787-69-9
Summenformel C16H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.28
InChI-Schlüssel YSTSBXDVNKYPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diacetylbiphenyl, 4,4'-diacetyl biphenyl, 1-4-4-acetylphenyl phenyl ethanone, 4,4-diacetylbiphenyl, 1,1'-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl diethanone, 1-4'-acetyl 1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, ethanone, 1,1'-1,1'-biphenyl-4,4'-diylbis, 1-acetyl-4-4-acetylphenyl benzene, 1-4'-acetyl-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, diacetyl biphenyl
PubChem CID 301558
IUPAC-Name 1-[4-(4-Acetylphenyl)phenyl]ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Diacetylbiphenyl
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 192.0°C to 196.0°C
Farbe Farblos nach braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COC6H4C6H4COCH3
Menge 1 g
Formelmasse 238.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver