Learn More
4,4'-Diaminodicyclohexylmethan, Gemisch aus Stereoisomeren, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4,4'-Diaminodicyclohexylmethane is used as epoxy curing agents. It is a versatile intermediate to produce leather, rubber products, plastics, dyes, and photo sensitive polymers. It is used in manufacturing diisocyanates and polyamides. It is also used as lubricant additive as and corrosion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4,4′-Diaminodicyclohexylmethan wird als Epoxidhärtungsmittel verwendet. Es ist ein vielseitiges Zwischenprodukt zur Herstellung von Leder, Gummiprodukten, Kunststoffen, Farbstoffen und lichtempfindlichen Polymeren. Es wird bei der Herstellung von Diisocyanaten und Polyamiden verwendet. Es wird auch als Schmiermittelzusatz und Korrosionsschutzmittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (5 g/l) bei 20 °C.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Säuren, saure Chloride, saure Anhydride, Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,4'-Diaminodicyclohexylmethane |
| Namenshinweis | mixture of stereoisomers |
| Schmelzpunkt | ∼43°C |
| pH | 11.5 |
| Siedepunkt | 325°C to 327°C |
| Flammpunkt | 159°C (318°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2928 |
| Beilstein | 2079179 |
| Mehr anzeigen |