Learn More
4,4'-Diaminodicyclohexylmethan, Gemisch aus Stereoisomeren, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342157 100 g 100 Gramm
11332157 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09598.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1761-71-3 | C13H26N2 | 210.365 g/mol
4,4'-Diaminodicyclohexylmethane is used as epoxy curing agents. It is a versatile intermediate to produce leather, rubber products, plastics, dyes, and photo sensitive polymers. It is used in manufacturing diisocyanates and polyamides. It is also used as lubricant additive as and corrosion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Diaminodicyclohexylmethan wird als Epoxidhärtungsmittel verwendet. Es ist ein vielseitiges Zwischenprodukt zur Herstellung von Leder, Gummiprodukten, Kunststoffen, Farbstoffen und lichtempfindlichen Polymeren. Es wird bei der Herstellung von Diisocyanaten und Polyamiden verwendet. Es wird auch als Schmiermittelzusatz und Korrosionsschutzmittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (5 g/l) bei 20 °C.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Säuren, saure Chloride, saure Anhydride, Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1761-71-3
Summenformel C13H26N2
Molekulargewicht (g/mol) 210.365
MDL-Nummer MFCD00001496
InChI-Schlüssel DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-methylenedicyclohexanamine, 4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-methylenebis cyclohexylamine, cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis, wandamin hm, bis 4-aminocyclohexyl methane, bis p-aminocyclohexyl methane, 4,4'-diaminodicyclohexyl methane, pacm 20, cyclohexylamine, 4,4'-methylenebis
PubChem CID 15660
IUPAC-Name 4-[(4-Aminocyclohexyl)methyl]cyclohexan-1-amin
SMILES C1CC(CCC1CC2CCC(CC2)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Diaminodicyclohexylmethane
Namenshinweis mixture of stereoisomers
Schmelzpunkt ∼43°C
pH 11.5
Siedepunkt 325°C to 327°C
Flammpunkt 159°C (318°F)
Geruch Amine-like
Menge 100 g
UN-Nummer UN2928
Beilstein 2079179
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (5g/L) at 20°C.
Formelmasse 210.37
Reinheit (%) ≥98%