Learn More
4,4'-Diaminodiphenylsulfon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403218
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11403218 500 g 500 Gramm
11493208 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11403218 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18976.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 80-08-0 | C12H12N2O2S | 248.3 g/mol
It is active against a wide range of bacteria, but is mainly employed for its actions against Mycobacterium leprae, being used as part of multidrug regimens in the treatment of all forms of leprosy. It is a second-line medication for the treatment and prevention of Pneumocystis pneumonia and for the prevention of toxoplasmosis in those who have poor immune function. Additionally, it has been used for acne as well as other skin conditions. Moreover it is employed as an anti-inflammatory drug, anti-infective drug, a leprostatic drug and an antimalarial drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Die Löslichkeit in heißem Methanol ist nahezu transparent. Löslich in DMSO, Ethanol und Aceton.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-08-0
Summenformel C12H12N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 248.3
MDL-Nummer MFCD00007887
InChI-Schlüssel MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dapsone, diaphenylsulfone, 4,4'-diaminodiphenyl sulfone, dapson, 4,4'-sulfonyldianiline, diaphenylsulfon, sulfona, 4-aminophenyl sulfone, avlosulfone, diphenasone
PubChem CID 2955
ChEBI CHEBI:4325
IUPAC-Name 4-(4-Aminophenyl)sulfonylanilin
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone
Schmelzpunkt 175°C to 178°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Beilstein 788055
Merck Index 14,2822
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Solubility in hot methanol is almost transparent. Soluble in DMSO,ethanol and acetone.
Formelmasse 248.3
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.