Learn More
4,4'-Diaminostilben-2,2'-Disulfonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11482638 25 g 25 Gramm
11492638 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482638 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16664.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 81-11-8 | C14H14N2O6S2 | 370.394 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-11-8
Summenformel C14H14N2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 370.394
MDL-Nummer MFCD00024946
InChI-Schlüssel REJHVSOVQBJEBF-OWOJBTEDSA-N
Synonym amsonic acid, flavonic acid, tinopal bhs, amsonsaeure, dasd, 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid, unii-h68088wvjl, 2,2'-disulfo-4,4'-stilbenediamine, diaminostilbenedisulfonic acid, 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
PubChem CID 5284378
IUPAC-Name 5-Amino-2-[(E)-2-(4-amino-2-sulfophenyl)ethenyl]benzolsulfonsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)S(=O)(=O)O)C=CC2=C(C=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Beilstein 629516
Merck Index 14,595
Formelmasse 370.41
Reinheit (%) 95%