Learn More
4,4'-Dibrombenzophenon, Mikromol™
Beschreibung
4,4'-Dibrombenzophenon
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,4'-Dibromobenzophenone |
| CAS | 3-2-3988 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4,4'-Dibromobenzophenone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C13 H8 Br2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Methanone, bis(4-bromophenyl)-, Benzophenone, 4,4'-dibromo- (6CI,7CI,8CI), Bis(4-bromophenyl)methanone, 4,4'-Dibromobenzophenone, Bis(4-bromophenyl) ketone, Bis(p-bromophenyl) ketone, NSC 86518, p,p'-Dibromobenzophenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H8Br2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H |
| SMILES | Brc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC-Name | Bis(4-bromphenyl)methanon |
| Mehr anzeigen |