Learn More
4,4'-Dibromotriphenylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491959
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15491959 1 g 1 Gramm
15411969 250 mg 250 Milligramm
15401969 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15491959
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64666.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 81090-53-1 | C18H13Br2N | 403.117 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81090-53-1
Summenformel C18H13Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 403.117
MDL-Nummer MFCD00060104
InChI-Schlüssel KIGVOJUDEQXKII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dibromotriphenylamine, 4-bromo-n-4-bromophenyl-n-phenylaniline, n,n-bis 4-bromophenyl aniline, 4,4-dibromotriphenylamine, 4-bromo-n-4-bromophenyl-n-phenylbenzenamine, dibromotriphenylamine, 4,4'-dibromotriphenylamine;, 4,4'-dibromo-triphenylamine, bis 4-bromophenyl phenylamine, bis 4-bromophenyl phenylamine;
PubChem CID 13594707
IUPAC-Name 4-Brom-N-(4-bromphenyl)-N-phenylanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)Br)C3=CC=C(C=C3)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dibromotriphenylamine
Schmelzpunkt 85°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Beilstein 7094354
Formelmasse 403.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest