Learn More
4,4'-Dichlorbenzhydrol, 98 %
Artikelnummer. 11357665
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357665 5 g -
11367665 25 g 25 Gramm
11377665 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357665 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02327.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4,4′-Dichlorbenzhydrol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färberanwendungen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-97-1
Summenformel C13H10Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 253.12
MDL-Nummer MFCD00000629
InChI-Schlüssel PHUYGURFBULKPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dichlorobenzhydrol, bis 4-chlorophenyl methanol, p,p'-dichlorobenzhydrol, unii-cr5kh591g4, benzenemethanol, 4-chloro-.alpha.-4-chlorophenyl, bis 4-chlorophenyl methan-1-ol, 4,4'-dichloro-a-phenylbenzylic alcohol, bis 4-chlorphenyl methanol, 4,4'-dichloro-alpha-phenylbenzylic alcohol, 4,4-dicholobenzhydrol
PubChem CID 7033
IUPAC-Name Bis(4-Chlorphenyl)Methanol
SMILES OC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dichlorobenzhydrol
Schmelzpunkt 91°C to 93°C
Menge 5 g
Beilstein 1878717
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 253.13
Reinheit (%) 98%