Learn More
4,4'-Dichlorbutyrophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10396490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10396490 25 g 25 Gramm
10193660 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10396490 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 136890250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 40877-09-6
Summenformel C10H10Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 217.09
MDL-Nummer MFCD00018993
InChI-Schlüssel UKCHLVFIVJBCKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-4-chlorophenyl butan-1-one, 4,4'-dichlorobutyrophenone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl, gamma,p-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-oxobutane, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-butanone, acmc-20a5su, 4',gamma-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chloro-butyrophenone
PubChem CID 2723781
IUPAC-Name 4-Chlor-1-(4-chlorphenyl)butan-1-on
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Dichlorobutyrophenone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29°C to 30°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4CO(CH2)3Cl
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 217.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pellets