Learn More
4,4'-Dichlorochalkon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11302966 5 g 5 Gramm
11312966 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302966 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10717.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 19672-59-4 | C15H10Cl2O | 277.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19672-59-4
Summenformel C15H10Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 277.14
MDL-Nummer MFCD00018704
InChI-Schlüssel YMEMCRBNZSLQCQ-XCVCLJGOSA-N
Synonym 4,4'-dichlorochalcone, e-1,3-bis-4-chloro-phenyl-propenone, e-1,3-bis 4-chlorophenyl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis 4-chlorophenyl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis 4-chlorophenyl-2-propen-1-one, 4',4-dichlorochalcone, e-4,4'-dichlorochalcone, trans-1,3-di-4-chlorophenyl-prop-2-en-1-one
PubChem CID 5377011
IUPAC-Name (2E)-1,3-bis(4-chlorophenyl)prop-2-en-1-one
SMILES ClC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dichlorochalcone
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Menge 5 g
Beilstein 2331589
Formelmasse 277.15
Reinheit (%) ≥98%