Learn More
4,4'-Dichlorodiphenylsulfon 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone |
| CAS | 80-07-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12 H8 Cl2 O2 S |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Sulfone, bis(p-chlorophenyl) (6CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[4-chlorobenzene], 4,4'-Dichlorodiphenyl sulfone, 4-Chloro-1-(4-chlorophenylsulfonyl)benzene, 4-Chlorophenyl sulfone, B 0810, Bis(4-chlorophenyl) sulfone, Bis(p-chlorophenyl) sulfone, Di-p-chlorophenyl sulfone, NSC 23899, NSC 38759, NSC 50730, NSC 7207, p,p'-Dichlorodiphenyl sulfone, p-Chlorophenyl sulfone, Benzene, 1,1'-sulfonylbis[4-chloro-, 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| Mehr anzeigen |