Learn More
4,4'-Dicyanobenzophenone, TRC
Artikelnummer. 17950795
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17950795 250 mg 250 Milligramm
17933005 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17950795 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD436880250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32446-66-5
Summenformel C15 H8 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 232.24
Synonym Benzonitrile, 4,4'-carbonylbis-, Benzonitrile, 4,4'-carbonyldi- (8CI), 4,4'-Carbonylbis[benzonitrile], 4,4'-Dicyanobenzophenone, 4-[(4-Cyanophenyl)carbonyl]benzonitrile, Bis(4-cyanophenyl) ketone, Bis(p-cyanophenyl) ketone, p,p'-Dicyanobenzophenone
IUPAC-Name 4-(4-cyanobenzoyl)benzonitrile
SMILES O=C(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Carbonyldibenzonitrile
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H8N2O/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8H
Formelmasse 232.0637