Learn More
4,4-Diethoxy-N,N-diethyl-1-butanamine, TRC
Artikelnummer. 30351518
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351518 250 mg 250 Milligramm
30349220 25 mg 25 Milligramm
30350483 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30351518 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD168970250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97028-91-6
Summenformel C12H27NO2
Molekulargewicht (g/mol) 217.35
Synonym 4-(Diethylamino)butanal Diethyl Acetal
IUPAC-Name 4,4-diethoxy-N,N-diethylbutan-1-amine
SMILES CCOC(CCCN(CC)CC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4-Diethoxy-N,N-diethyl-1-butanamine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H27NO2/c1-5-13(6-2)11-9-10-12(14-7-3)15-8-4/h12H,5-11H2,1-4H3
Formelmasse 217.2042