Learn More
4,4-Diethylamino-2-Butyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15480388 25 g 25 Gramm
15470388 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480388 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53501.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10575-25-4 | C8H15NO | 141.21 g/mol
4,4-Diethylamino-2-butyn-1-ol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4-diethylamino-2-Butyn-1 -ol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ethylacetat. Löslich in Wasser 11 g/l@25 °C.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10575-25-4
Summenformel C8H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 141.21
MDL-Nummer MFCD00671356
InChI-Schlüssel ACGZBRWTWOZSFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82735
IUPAC-Name 4-(Diethylamin)but-2-yn-1-ol
SMILES CCN(CC)CC#CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
Dichte 0.952
Siedepunkt 231°C to 232°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Strukturformel (CH3CH2)2NCH2C≡CCH2OH
Brechungsindex 1.479
Menge 25 g
Synonym 4-diethylamino but-2-yn-1-ol, 4-diethylamino-2-butyn-1-ol, unii-ma2de62u5w, ma2de62u5w, 2-butyn-1-ol,4-diethylamino, 2-butyn-1-ol, 4-diethylamino, acmc-2098hk, 4-diethylamino-2-butyne-ol, 1-diethylaminobut-2-yn-4-ol
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and ethyl acetate. Soluble in water 11g/L @25°C.
Formelmasse 141.21
Reinheit (%) 98%